Learn More
(R,S)-N-Nitroso Anabasine, TRC
Artikelnummer. 30009847
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009847 50 mg 50 Milligramm
30005930 100 mg 100 Milligramm
18033620 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009847 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN52425050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37620-20-5
Summenformel C10 H13 N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 191.23
Synonym Pyridine, 3-(1-nitroso-2-piperidinyl)-, Piperidine, 1-nitroso-2-(3-pyridyl)- (6CI,7CI), 3-(1-Nitroso-2-piperidinyl)pyridine, (R,S)-N-Nitroso Anabasine, (RS)-N-Nitrosoanabasine, NAB
IUPAC-Name 3-(1-nitrosopiperidin-2-yl)pyridine
SMILES O=NN1CCCCC1c2cccnc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (RS)-N-Nitrosoanabasine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2
Formelmasse 191.1059
Reinheit (%) >95%