Learn More
(R,S,S)-Enalapril Maleate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Neat |
| Summenformel | C24H32N2O9 |
| Molekulargewicht | 492.52 |
| InChI-Schlüssel | OYFJQPXVCSSHAI-BMSLDGIRSA-N |
| SMILES | OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCOC(=O)[C@@H](CCC1=CC=CC=C1)N[C@@H](C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O |
| IUPAC-Name | (2S)-1-[(2S)-2-{[(2R)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid; (2Z)-but-2-enedioic acid |
| Produkttyp | Impurity |
| Menge | 50 mg |
| Molekulargewicht (g/mol) | 492.53 |
| Versandbedingung | Room Temperature |