Learn More
(R,S)-Stylopin, TRC
Artikelnummer. 30425756
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30425756 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425756 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS687740100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrocoptisine
CAS 4312-32-7
Summenformel C19 H17 N O4
Menge 100 mg
Synonym 4H-Bis[1,3]benzodioxolo[5,6-a:4',5'-g]quinolizine','6,7,12b,13-tetrahydro-, Berbine','2,3:9,10-bis(methylenedioxy)-','(±)- (8CI), 6,7,12b,13-Tetrahydro-4H-bis[1,3]benzodioxolo[5,6-a:4',5'-g]quinolizine, (RS)-Stylopine, (±)-Stylopine, (±)-Tetrahydrocoptisine, 2,3:9,10-Bis(methylenedioxy)berbine, Chelidamine, NSC 110382, NSC 404529, Tetrahydrocoptisine, dl-Stylopine, dl-Tetrahydrocoptisine
InChI-Formel InChI=1S/C19H17NO4/c1-2-16-19(24-10-21-16)14-8-20-4-3-12-6-17-18(23-9-22-17)7-13(12)15(20)5-11(1)14/h1-2,6-7,15H,3-5,8-10H2
SMILES C1=C2CC3C4=CC5=C(C=C4CCN3CC2=C6C(=C1)OCO6)OCO5
Molekulargewicht (g/mol) 323.34
Formelmasse 323.1158