Learn More
(R)-(+)-Shikonin, TRC
Artikelnummer. 30134794
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134794 50 mg 50 Milligramm
30012802 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134794 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS35760050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 517-89-5
Summenformel C16 H16 O5
Molekulargewicht (g/mol) 288.3
Synonym 1,4-Naphthalenedione, 5,8-dihydroxy-2-[(1R)-1-hydroxy-4-methyl-3-penten-1-yl]-, 1,4-Naphthalenedione, 5,8-dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-methyl-3-pentenyl)-, (R)-, 1,4-Naphthalenedione, 5,8-dihydroxy-2-[(1R)-1-hydroxy-4-methyl-3-pentenyl]- (9CI), 1,4-Naphthoquinone, 5,8-dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-methyl-3-pentenyl)-, (+)- (8CI), Shikonin (6CI), (+)-Shikonin, (R)-(+)-Shikonin, 5,8-Dihydroxy-2-[(1R)-1-hydroxy-4-methyl-3-penten-1-yl]-1,4-naphthalenedione, C.I. 75535, Isoarnebin 4, NSC 252844, Shikonin S, Shikonine, Tokyo Violet
IUPAC-Name 5,8-dihydroxy-2-[(1R)-1-hydroxy-4-methylpent-3-enyl]naphthalene-1,4-dione
SMILES CC(=CC[C@@H](O)C1=CC(=O)c2c(O)ccc(O)c2C1=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Shikonin
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H16O5/c1-8(2)3-4-10(17)9-7-13(20)14-11(18)5-6-12(19)15(14)16(9)21/h3,5-7,10,17-19H,4H2,1-2H3/t10-/m1/s1
Formelmasse 288.0998