Learn More
(R)-(+)-Styroloxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444767
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444767 1 g 1 Gramm
11454767 5 g 5 Gramm
11464767 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11444767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21245.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 20780-53-4 | C8H8O | 120.15 g/mol
It is used to produce a homologated epoxide as part of a synthetic approach to (+)-allosedamine. It is the main metabolite of styrene, catalyzed by epoxide hydrolase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird zur Herstellung eines homologierten Epoxids als Teil eines synthetischen Ansatzes für (+)-Allosedamin verwendet. Es ist der Hauptmetabolit von Styrol, katalysiert durch Epoxidhydrolase.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20780-53-4
Summenformel C8H8O
Molekulargewicht (g/mol) 120.15
MDL-Nummer MFCD00066210
InChI-Schlüssel AWMVMTVKBNGEAK-QMMMGPOBSA-N
Synonym r-styrene oxide, r-phenyloxirane, r-+-styrene oxide, r-2-phenyloxirane, 2r-2-phenyloxirane, r-epoxyethyl benzene, oxirane, phenyl-, 2r, benzene, epoxyethyl-, r
PubChem CID 114705
ChEBI CHEBI:45389
IUPAC-Name (2R)-2-Phenyloxiran
SMILES C1O[C@@H]1C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-Styrene oxide
Siedepunkt 194°C
Flammpunkt 74°C (165°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1984
Optische Drehung +32° (Neat)
Formelmasse 120.15
Reinheit (%) 98%