Learn More
Epredia™ RA Lamb Versandmaterial für fünf Objektträger
Bringen Sie in dem Epredia™ RA Lamb Versandmaterial für fünf Objektträger aus gegossenem Polypropylen fünf Mikroskopobjektträger mit den Abmessungen 76 x 26 mm unter.
Marke:  Epredia™ E6/3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 15503510
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Bringen Sie in dem Thermo Scientific™ RA Lamb Versandmaterial für fünf Objektträger aus gegossenem Polypropylen fünf Mikroskopobjektträger mit den Abmessungen 76 x 26 mm unter.
  • Aus gegossenem Polypropylen hergestellt
  • Befestigter Schnappdeckel und Rillen
Spezifikation
Spezifikation
RA Lamb Versandmaterial für fünf Objektträger
76 mm x 26 mm
5
Polypropylen