Learn More
RAB11B Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 67780-1-IG-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30234904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00 €
    349.00 € / 150 Mikroliter
    Sparen 61.00 €
    14% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The RAB11B antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RAB11B. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RAB11B antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
RAB11B
1G7D6
Unconjugated
Mouse
Protein G purification
Primary
Human, Mouse, Rat
24 kDa
Liquid
Western Blot, ELISA
1000 μg/mL
H-YPT3; MGC133246
Recombinant Protein
150 μL
9230
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody