missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAB11FIP4 Antibody (OTI13B5), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18128215 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18128215 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18128215 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP273764AF647

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

RAB11FIP4 Monoclonal specifically detects RAB11FIP4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RAB11FIP4
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI13B5
Konjugat Alexa Fluor 647
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias ARFO2, Arfophilin-2, FIP4-Rab11, FLJ00131, KIAA1821arfophilin-2, MGC11316, MGC126566, RAB11 family interacting protein 4 (class II), rab11 family-interacting protein 4, Rab11-FIP4
Gensymbole RAB11FIP4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 91-177 of human RAB11FIP4 (NP_116321) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84440.0
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.