missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAB3C Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16867403 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16867403 150 μL 150 Mikroliter
16877403 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16867403 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 107881AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Rab proteins are low-molecular-weight GTP-binding proteins that form the largest branch of the Ras superfamily of GTPases. Located on the cytoplasmic face of organelles and vesicles, rab proteins are involved in intracellular membrane fusion reactions. Three membrane proteins, synaptosomal associated protein of 25 kDa (SNAP-25), synaptobrevin, and syntaxin, form the core of a ubiquitous membrane fusion machine that interacts with the soluble proteins N-ethylmaleimide-sensitive factor (NSF) and a-SNAP. Rab proteins, in coordination with the core fusion machinery and Munc-18, help to mediate vesicle docking and fusion. There exist over 40 Rab proteins that have been described in mammals. Rab 3C is found in brain, adrenal gland, and pituitary.

Spezifikation

Antigen RAB3C
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.15 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen RAB3C
Gen-Zugriffsnummer P62823, Q96E17
Gen-Alias RAB3C, Ras related protein Rab 3C
Gensymbole Rab3c
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen RAB3C Fusion Protein Ag1241
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 115827, 67295
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.