missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAB3GAP1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18216860 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18216860 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18216860 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP119154

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RAB3GAP1 Polyclonal specifically detects RAB3GAP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RAB3GAP1
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000-1:10000, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate
Zusammensetzung Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q15042
Gen-Alias KIAA0066P130, RAB3 GTPase activating protein subunit 1 (catalytic), RAB3 GTPase-activating protein 130 kDa subunit, rab3 GTPase-activating protein catalytic subunit, Rab3-GAP, Rab3-GAP p130, RAB3GAPDKFZp434A012, WARBM1RAB3GAP130
Gensymbole RAB3GAP1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 350 and 400 of human RAB3 GTPase activating protein subunit 1 using the numbering given in entry NP_036365.1 (GeneID 22930).
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22930
Testspezifität Human. Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Orangutan, Rhesus Monkey, Gorilla, Chimpanzee, and Northern white-cheeked gibbon.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.