Learn More
RABAC1 Recombinant Protein, Abnova
Marke:  Abnova H00010567-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16185332
  • 310.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
30-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
NP_006414
Solution
10567
RABAC1 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RABAC1
Human
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
45.98
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
MAAQKDQQKDAEAEGLSGTTLLPKLIPSGAGREWLERRRATIRPWSTFVDQQRFSRPRNLGELCQRLVRNVEYYQSNYVFVFLGLILYCVVTSPMLLVALAVFFGACYILYLRTLESKLVLFGREVSPEHQYALAGGISFPFFWLAGAGSAVFWVLGATLVVIGSHAAFHQIEAVDGEELQMEPV
PRA1|PRAF1|YIP3
RABAC1