missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6330514A18Rik Rabbit anti-Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16172150
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16172150 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16172150 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB15985.100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of 6330514A18Rik.

Spezifikation

Antigen 6330514A18Rik
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of 6330514A18Rik.
Verdünnung ELISA (1:2000-1:5000) Western Blot (1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS, pH 7.2 (50% glycerol, 0.01% sodium azide)
Gen 6330514A18Rik
Gen-Alias MGC106082
Gensymbole 6330514A18Rik
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to C-terminus of mouse 6330514A18Rik.
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 216166
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.