Learn More
ABL1/ABL2 (phospho Y393/Y429), Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Artikelnummer. 16273240
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16273240 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16273240 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB12190.100uL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of ABL1/ABL2.
Sequence: DTYpTA
Spezifikation
Antigen ABL1/ABL2
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of ABL1/ABL2.
Verdünnung Immunohistochemistry (1:50-1:100) Immunofluorescence (1:100-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS (without mg2+ and Ca2+), 150mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide)
Gen-Zugriffsnummer P00519 (Gene ID : 25);P42684 (Gene ID : 27)
Gen-Alias ABL/JTK7/bcr/abl/c-ABL/p150/v-abl
Gensymbole ABL1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic phosphopeptide (conjugated with KLH) corresponding to residues surrounding Y393/Y429 of human ABL1/ABL2.
Reinigungsverfahren Immunoaffinity purification
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 25/27
Testspezifität ABL1/2 (phospho-Tyr393/429) Antibody detects endogenous levels of ABL1/2 only when phosphorylated at tyrosine393/429.
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid