missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDK5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CDK5.

Marke:  Abnova PAB18422.100ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 16162930

  • 396.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

CDK5
Polyclonal
Unconjugated
Western Blot (1:500-1:1000) Immunohistochemistry (1:50-1:100) ELISA (1:5000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
CDK5
PSSALRE
Rabbit
Affinity purification
RUO
1020
Human, Mouse, Rat
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
1 mg/mL
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CDK5.
In PBS, 150mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide)
Q00535
CDK5
A synthetic peptide corresponding to residues surrounding Y15 of human CDK5.
100 μg
Primary
This antibody is specific to CDK5.
Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

For Research Use Only