missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Donkey IgG (H+L) Secondary Antibody, TRITC, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Secondary Antibody

Marke:  Invitrogen PA128589

178.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11535923

  • 267.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Donkey IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Donkey IgG (H+L) in Donkey samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

Donkey IgG (H+L)
Polyclonal
TRITC
Rabbit
IgG fraction
RUO
Donkey
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry
2 mg/mL
0.02M potassium phosphate with 0.15M NaCl, 10mg/mL BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.2
donkey IgG whole molecule
1 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote