missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM204A, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16145800
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16145800 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16145800 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB23236.100uL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant FAM204A.

Sequence: MWSGLLPPGLNESDAESNSEDEATLENSGLNLQEDKEDESIRKTEIIDFSTDEPKTETESNVNAYEECPSGIPID

Spezifikation

Antigen FAM204A
Anwendungen Immunohistochemistry (PFA fixed)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant FAM204A.
Verdünnung Immunohistochemistry (1:200-1:500) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
Gen FAM204A
Gen-Zugriffsnummer Q9H8W3
Gen-Alias RP11-319I23.1/C10orf84/bA319I23.1
Gensymbole FAM204A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to amino acids of human FAM204A.
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 63877
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.