missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoassay
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG (H+L) |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoassay |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunoassay |
| Zusammensetzung | 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | This Rabbit anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified goat IgG (H&L). |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Menge | 2 mg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?