Learn More
Rabbit anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200076471 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
2 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
2 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18543680 2 mg 2 Milligramm
18592572 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18543680 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP174825
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoassay
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunoassay
Zusammensetzung 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This Rabbit anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified goat IgG (H&L).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 2 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Goat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG