Learn More
Rabbit anti-Golden Syrian Hamster IgG F(ab')2 Secondary Antibody, Rhodamine, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18235021 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18235021 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18235021 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP173293
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
IgG F(ab')2 Polyclonal antibody specifically detects IgG F(ab')2 in Golden Syrian Hamster samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG F(ab')2
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Rhodamine
Verdünnung Flow Cytometry 1:1:10 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000 - 1:5000, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:10000 - 1:50000
Gen-Alias immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker)
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Hamster IgG F(ab')2 fragment
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Testspezifität No reaction was observed against Hamster IgG F(c).
Rekonstitution Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent).
Zielspezies Golden Syrian Hamster
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG