Learn More
Rabbit anti-Guinea Pig IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen PA128596
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11505933
  • 250.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-28596 detects Guinea Pig IgG from guinea pig samples.
Guinea Pig IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Guinea Pig IgG (H+L) in Guinea Pig samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Guinea Pig IgG (H+L)
Polyclonal
Biotin
Rabbit
IgG fraction
RUO
Guinea Pig
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
2 mg/mL
PBS with 10mg/mL BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.2
guinea pig IgG whole molecule
1 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.