Learn More
Rabbit anti-Syrian Hamster IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen PA130347
300.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11511363
  • 451.00 € / 1500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-30347 detects Hamster IgG from hamster samples.
Syrian Hamster IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Syrian Hamster IgG (H+L) in Hamster samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Syrian Hamster IgG (H+L)
Polyclonal
HRP
Rabbit
IgG fraction
RUO
Hamster
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
1.5 mg/mL
0.02M potassium phosphate with 0.15M NaCl, 10mg/mL BSA and 0.01% gentamicin sulfate; pH 7.2
Hamster IgG whole molecule
1500 μg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.