missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HOXD12, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16002797
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16002797 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16002797 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB17361.100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of HOXD12.

This gene belongs to the homeobox family of genes. The homeobox genes encode a highly conserved family of transcription factors that play an important role in morphogenesis in all multicellular organisms. Mammals possess four similar homeobox gene clusters, HOXA, HOXB, HOXC and HOXD, located on different chromosomes, consisting of 9 to 11 genes arranged in tandem. This gene is one of several homeobox HOXD genes located in a cluster on chromosome 2. Deletions that remove the entire HOXD gene cluster or the 5' end of this cluster have been associated with severe limb and genital abnormalities. The exact role of this gene has not been determined. [provided by RefSeq]

Spezifikation

Antigen HOXD12
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of HOXD12.
Verdünnung Western Blot (1:500-1:1000) ELISA (1:5000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS, pH 7.4 (150mM NaCl, 0.02% sodium azide, 50% glycerol)
Gen HOXD12
Gen-Alias HOX4H
Gensymbole HOXD12
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to internal of human HOXD12.
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3238
Testspezifität This antibody detects endogenous levels of total HOXD12 protein.
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.