missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSP90 Rabbit anti-Fish, Human, Rainbow trout, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16293330
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16293330 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16293330 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB13577.100uL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of HSP90.

Spezifikation

Antigen HSP90
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of HSP90.
Verdünnung Western Blot (1:5000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung Lyophilized from serum
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to Hsp90.
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Fish, Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C on dry atmosphere. After reconstitution with 100μL deionized water store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Lyophilized
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.