Learn More
IFNAR1 (phospho S535/S539), Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of IFNAR1.
Marke:  Abnova PAB9607.100uL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 16061768
  • 549.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
IFNAR1
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of IFNAR1.
In 10mM HEPES, 150mM NaCl, pH 7.5 (50% glycerol, 10% BSA)
AVP/IFN-alpha-REC/IFNAR/IFNBR/IFRC
Rabbit
Affinity purification
RUO
3454
Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Immunohistochemistry (1:1000) Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
IFNAR1
IFNAR1
Synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S535/S539 of human IFNAR1.
100 μL
Primary
Bovine, Canine, Human, Mouse, Primate, Rat, Sheep