missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRAK1 (phospho S376), Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16294290
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16294290 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16294290 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB29301.100uL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human IRAK1.

This gene encodes the interleukin-1 receptor-associated kinase 1, one of two putative serine/threonine kinases that become associated with the interleukin-1 receptor (IL1R) upon stimulation. This gene is partially responsible for IL1-induced upregulation of the transcription factor NF-kappa B. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq

Spezifikation

Antigen IRAK1
Anwendungen Immunohistochemistry (PFA fixed)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human IRAK1.
Verdünnung Immunohistochemistry (1:50∼1:100) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS (without Mg2+ and Ca2+), 150mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide)
Gen IRAK1
Gen-Alias IRAK/pelle
Gensymbole IRAK1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic phosphopeptide (conjugated with KLH) corresponding to residues surrounding S376 of human IRAK1.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3654
Testspezifität IRAK1 (phospho S376) polyclonal antibody detects endogenous levels of human IRAK1 only when phosphorylated at serine 376.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.