missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) ORF8, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16162040
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16162040 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16162040

Marke: Abnova PAB14292.100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) ORF8.

Spezifikation

Antigen Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) ORF8
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) ORF8.
Verdünnung Western Blot (1:500-1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In serum
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to KSHV ORF8.
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.