missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRP5 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16014197
Change view
Click to view available options
Menge:
400 μL
Packungsgröße:
400 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16014197 400 μL 400 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16014197 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB1979.400uL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of LRP5.

Spezifikation

Antigen LRP5
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of LRP5.
Verdünnung Western Blot (1:1000) Immunohistochemistry (1:50-100) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS (0.09% sodium azide)
Gen LRP5
Gen-Alias BMND1/EVR1/EVR4/HBM/LR3/LRP7/OPPG/OPS/OPTA1/VBCH2
Gensymbole LRP5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to C-terminus of human LRP5.
Reinigungsverfahren Protein G purification
Menge 400 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4041
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.