missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRCL3, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16006897
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16006897 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16006897 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB26721.100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MRCL3.

Sequence: A-T-Sp-N-V

Spezifikation

Antigen MRCL3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MRCL3.
Verdünnung Western Blot (1:500-1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS (without Mg2+ and Ca2+), 150mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide)
Gen MRCL3
Gen-Alias MLCB/MRLC3
Gensymbole MRCL3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to residues surrounding S18 of human MRCL3.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10627
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.