missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYB (phospho T486), Rabbit anti-Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16064267
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16064267 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16064267 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB19946.100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of Myb.

Spezifikation

Antigen MYB
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of Myb.
Verdünnung ELISA (1:5000-1:16000) Western Blot (1:2500) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In 20mM KH2PO4, 150mM NaCl, pH 7.2 (0.01% sodium azide)
Gen Myb
Gen-Alias AI550390/M16449/MGC18531/c-myb
Gensymbole Myb
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding T486 of mouse Myb.
Reinigungsverfahren Affinity purification
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 17863
Testspezifität Reactivity occurs against mouse c-Myb pT486 protein and the antibody is specific for the phosphorylated form of the protein. This antibody reacts with endogenous c-Myb protein and also SUMOylated overexpressed c-Myb protein in transfected Cos7 cells. Reactivity with non-phosphorylated mouse c-Myb is minimal by ELISA and western blot. A BLAST analysis was used to suggest reactivity with c-Myb from mouse based on a 100% homology with the immunizing sequence. Expect reactivity with c-Myb from rat, pig, human, horse, platypus, opossum, orangutan, spider monkey, bonobo, gorilla, and chimpanzee; with a v-myb myeloblastosis viral oncogene homolog, all isoforms (also avian version) from human; and with a protooncogene c-myb, and a v-myb myeloblastosis viral oncogene homolog (avian), both from cattle, all based on a 93% homology with the immunizing sequence. Cross-reactivity with c-Myb from other sources has not been determined.
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.