missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NR4A1 (phospho S351), Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16234280
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16234280 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16234280 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB29285.100uL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human NR4A1.

This gene encodes a member of the steroid-thyroid hormone-retinoid receptor superfamily. Expression is induced by phytohemagglutinin in human lymphocytes and by serum stimulation of arrested fibroblasts. The encoded protein acts as a nuclear transcription factor. Translocation of the protein from the nucleus to mitochondria induces apoptosis. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. [provided by RefSeq

Spezifikation

Antigen NR4A1
Anwendungen Immunohistochemistry (PFA fixed)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human NR4A1.
Verdünnung Immunohistochemistry (1:50∼1:100) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS (without Mg2+ and Ca2+), 150mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide)
Gen NR4A1
Gen-Alias GFRP1/HMR/MGC9485/N10/NAK-1/NGFIB/NP10/NUR77/TR3
Gensymbole NR4A1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic phosphopeptide (conjugated with KLH) corresponding to residues surrounding S351 of human NR4A1.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3164
Testspezifität NR4A1 (phospho S351) polyclonal antibody detects endogenous levels of human NR4A1 only when phosphorylated at serine 351.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.