missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PEA15 (phospho S104), Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16284260
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16284260 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16284260 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB29270.100uL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human PEA15.

PEA15 is a death effector domain (DED)-containing protein predominantly expressed in the central nervous system, particularly in astrocytes.[supplied by OMIM

Spezifikation

Antigen PEA15
Anwendungen Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human PEA15.
Verdünnung Immunohistochemistry (1:50∼1:100) Western Blot (1:500∼1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS (without Mg2+ and Ca2+), 150mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide)
Gen PEA15
Gen-Alias HMAT1/HUMMAT1H/MAT1/MAT1H/PEA-15/PED
Gensymbole PEA15
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic phosphopeptide (conjugated with KLH) corresponding to residues surrounding S104 of human PEA15.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8682
Testspezifität PEA15 (phospho S104) polyclonal antibody detects endogenous levels of human PEA15 only when phosphorylated at serine 104.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.