missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLXNB1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16093497
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16093497 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16093497 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB18887.100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of PLXNB1.

Spezifikation

Antigen PLXNB1
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of PLXNB1.
Verdünnung ELISA (1:10000-1:40000) Western Blot (1:200-1:1000) Immunohistochemistry (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In buffer containing 0.02% sodium azide
Gen PLXNB1
Gen-Alias KIAA0407/MGC149167/PLEXIN-B1/PLXN5/SEP
Gensymbole PLXNB1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to 14 amino acids at N-terminus of human PLXNB1.
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5364
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.