Learn More
Rabbit anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen PA128569
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11525913
  • 266.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Rat IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Rat IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Rat IgG (H+L)
Polyclonal
FITC
Rabbit
IgG fraction
RUO
Rat
Liquid
ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
2 mg/mL
0.02M potassium phosphate with 0.15M NaCl, 10mg/mL BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.2
Rat whole molecule
1 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.