missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RORB Rabbit anti-Bovine, Chicken, Dog, Hamster, Horse, Human, Monkey, Mouse, Rabbit, Rat, Sheep, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16087767
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16087767 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16087767 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB27777.50ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of RORB.

The protein encoded by this gene is a member of the NR1 subfamily of nuclear hormone receptors. It is a DNA-binding protein that can bind as a monomer or as a homodimer to hormone response elements upstream of several genes to enhance the expression of those genes. The specific functions of this protein are not known, but it has been shown to interact with NM23-2, a nucleoside diphosphate kinase involved in organogenesis and differentiation. [provided by RefSeq

Spezifikation

Antigen RORB
Anwendungen Immunohistochemistry (PFA fixed)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of RORB.
Verdünnung Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (20 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS (0.09% sodium azide)
Gen RORB
Gen-Alias NR1F2/ROR-BETA/RZR-BETA/RZRB/bA133M9.1
Gensymbole RORB
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to 18 amino acid at hinge domain of human RORB.
Reinigungsverfahren Immunoaffinity chromatography
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6096
Testspezifität BLAST analysis of the peptide immunogen showed no homology with other human proteins.
Zielspezies Bovine, Canine, Chicken, Equine, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Rabbit, Rat, Sheep
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. For long term storage store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.