missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAF2 Rabbit anti-Yeast, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16112240
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16112240 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16112240 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB16081.100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TAF2.

Spezifikation

Antigen TAF2
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TAF2.
Verdünnung ELISA (1:2000-1:5000) Western Blot (1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS, pH 7.2 (50% glycerol, 0.01% sodium azide)
Gen TAF2
Gen-Alias TAF150/TSM1
Gensymbole TAF2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to C-terminus of Saccharomyces cerevisiae TAF2.
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 850409
Zielspezies Yeast
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.