missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UHRF1BP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant UHRF1BP1.

Marke:  Abnova PAB22796.100uL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 16165440

  • 490.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sequence: RETAVNGQGELIPLKNIEGELSSAIHMTKDATKEALHATMDLTKEAVSLTKDAFSLGRDRMTSTMHKMLSLP
Spezifikation

Spezifikation

UHRF1BP1
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant UHRF1BP1.
In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
C6orf107/FLJ20302/ICBP90/dJ349A12.1
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
54887
Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgG
Immunohistochemistry (PFA fixed)
Unconjugated
Immunohistochemistry (1:200-1:500) The optimal working dilution should be determined by the end user.
UHRF1BP1
UHRF1BP1
Recombinant protein corresponding to amino acids of human UHRF1BP1.
100 μL
Primary
Human
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

For Research Use Only