Learn More
ZBED5, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Artikelnummer. 16093137
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16093137 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16093137 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB18531.100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant ZBED5.
Spezifikation
Antigen ZBED5
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant ZBED5.
Verdünnung Western Blot (1:500-1:1000) Immunohistochemistry (1:100-1:500) ELISA (1:20000-1:80000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In buffer containing 0.02% sodium azide
Gen-Zugriffsnummer BC047754
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to amino acids 224-474 of human ZBED5.
Reinigungsverfahren Protein A purification
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 58386
Testspezifität This antibody is specific to ZBED5.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid