Learn More
rac-1,2-Distearoyl-3-chlorpropandiol-d5, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac-1,2-Distearoyl-3-chloropropanediol-d5 |
| CAS | 1246818-85-8 |
| Summenformel | C39 2H5 H70 Cl O4 |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | 1,2-Bis-stearoyl-3-chlorpropanediol D5 (3-Chloro-1,2-propanediol D5), Octadecanoic Acid 1,1'-[1-(Chloromethyl)-1,2-ethanediyl-d5] Ester, Stearic Acid (Chloromethyl)ethylene-d5 Ester, 3-Chloro-1,2-propanediol-d5 Distearate, NSC 79288-d5, rac-1,2-Distearoyl-3-chloropropanediol-d5 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C39H75ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36H2,1-2H3/i35D2,36D2,37D |
| SMILES | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-Name | (3-Chlor-1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-octadecanoyloxypropyl)octadecanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 648.49 |
| Formelmasse | 647.5668 |