Learn More
rac 1-O-Trimethylsilyl-3-Chlor-1,2-propandiol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac 1-O-Trimethylsilyl 3-Chloro-1,2-propanediol |
| CAS | 1246820-26-7 |
| Summenformel | C6H15ClO2Si |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1-O-Trimethylsilyl alpha-Monochlorohydrin, 1-O-Trimethylsilyl dl-Chlorohydrin, 1-O-Trimethylsilyl Glycerol Monochlorohydrin, 1-Chloro-3-[(trimethylsilyl)oxy]-2-propanol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H15ClO2Si/c1-10(2,3)9-5-6(8)4-7/h6,8H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)OCC(O)CCl |
| IUPAC-Name | 1-Chlor-3-trimethylsilyloxypropan-2-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 182.72 |
| Formelmasse | 182.053 |