Learn More
rac-1-Stearoyl-3-chlorpropandiol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Stearoyl-3-chloropropanediol |
| CAS | 22094-20-8 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C21 H41 Cl O3 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Stearic acid','3-chloro-2-hydroxypropyl ester (8CI), 1,2-Propanediol','3-chloro-','1-stearate (8CI), 3-Chloro-1,2-propanediol 1-stearate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H41ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,23H,2-19H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CCl |
| IUPAC-Name | (3-Chlor-2-hydroxypropyl)octadecanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 377 |
| Mehr anzeigen |