Learn More
rac 3-Acetamidononan-2-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac 3-Acetamido-nonan-2-one |
| CAS | 51714-09-1 |
| Summenformel | C11 H21 N O2 |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H21NO2/c1-4-5-6-7-8-11(9(2)13)12-10(3)14/h11H,4-8H2,1-3H3,(H,12,14) |
| SMILES | CCCCCCC(NC(=O)C)C(=O)C |
| IUPAC-Name | N-(2-Oxononan-3-yl)acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 199.29 |
| Formelmasse | 199.1572 |