Learn More
rac 5-Chlor-a-(cyclopropylethinyl)-2-[[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]-a-(trifluormethyl)benzolmethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac 5-Chloro-alpha-(cyclopropylethynyl)-2-[((4-methoxyphenyl)methyl)amino]-alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol |
| CAS | 221177-56-6 |
| Summenformel | C21 H19 Cl F3 N O2 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | Rac-Efavirenz Descarbonyl Benzyl Impurity |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H19ClF3NO2/c1-28-17-7-4-15(5-8-17)13-26-19-9-6-16(22)12-18(19)20(27,21(23,24)25)11-10-14-2-3-14/h4-9,12,14,26-27H,2-3,13H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(CNc2ccc(Cl)cc2C(O)(C#CC3CC3)C(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC-Name | 2-[5-Chlor-2-[(4-methoxyphenyl)methylamino]phenyl]-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorbut-3-in-2-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 409.83 |
| Formelmasse | 409.1056 |