Learn More
rac 5'-Hydroxy Reboxetinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac 5’-Hydroxy Reboxetine Hydrochloride |
| CAS | 2469274-20-0 |
| Summenformel | C19H23NO4 .HCl |
| Menge | 0.5 mg |
| Synonym | 4-Ethoxy-3-[rel-(S)-(2S)-2-morpholinylphenylmethoxy]phenol Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H23NO4.ClH/c1-2-22-16-9-8-15(21)12-17(16)24-19(14-6-4-3-5-7-14)18-13-20-10-11-23-18;/h3-9,12,18-21H,2,10-11,13H2,1H3;1H/t18-,19-;/m0./s1 |
| SMILES | OC1=CC(O[C@@H](C2=CC=CC=C2)[C@@]3([H])OCCNC3)=C(OCC)C=C1.Cl |
| IUPAC-Name | 4-Ethoxy-3-((S)-((S)-morpholin-2-yl)(phenyl)methoxy)phenolhydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 365.85 |
| Formelmasse | 365.62 |