Learn More
rac 8-Prenylnaringenin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac 8-Prenylnaringenin |
| CAS | 68682-02-0 |
| Summenformel | C20H20O5 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H-1-benzopyran-4-one, 8-isopentenylnaringenin, (±)-8-Prenylnaringenin, (±)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H20O5/c1-11(2)3-8-14-15(22)9-16(23)19-17(24)10-18(25-20(14)19)12-4-6-13(21)7-5-12/h3-7,9,18,21-23H,8,10H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=CCc1c(O)cc(O)c2C(=O)CC(Oc12)c3ccc(O)cc3)C |
| IUPAC-Name | 5,7-DiHydroxy-2-(4-Hydroxyphenyl)-8-(3-Methylbut-2-enyl)-2,3-Dihydrochromen-4-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 340.37 |
| Formelmasse | 340.1311 |