Learn More
rac cis-3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-(4-nitrophenyl)cyclopentancarboxamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac cis-3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-(4-nitrophenyl)cyclopentanecarboxamide |
| CAS | 2518265-03-5 |
| Summenformel | C18 H28 N2 O4 Si |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (1S,3S)-3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-(4-nitrophenyl)cyclopentanecarboxamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H28N2O4Si/c1-17(2,3)25(4,5)24-15-10-11-18(12-15,16(19)21)13-6-8-14(9-7-13)20(22)23/h6-9,15H,10-12H2,1-5H3,(H2,19,21)/t15-,18-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1CC[C@@](C1)(C(=O)N)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | (1S,3S)-3-[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy-1-(4-nitrophenyl)cyclopentan-1-carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 364.511 |
| Formelmasse | 364.182 |