Learn More
rac Clopidogrel-d8 Hydrogen Sulfate (Major), TRC
Artikelnummer. 30368031
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30368031 10 mg 10 Milligramm
30360705 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30368031 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC58725410MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1346598-07-9
Summenformel C16H8D8ClNO2S •H2SO4
Molekulargewicht (g/mol) 329.879808
Synonym α-(2-Chlorophenyl-d4)-6,7-dihydro-thieno-d-[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic Acid Methyl-d3 Ester Sulfate, (+/-)-Clopidogrel-d8 Bisulfate
IUPAC-Name sulfuric acid;trideuteriomethyl 2-(2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(N2CCc3sccc3C2)C(=O)OC([2H])([2H])[2H])c(Cl)c1[2H].OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac Clopidogrel-d8 Hydrogen Sulfate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/i1D3,2D,3D,4D,5D;