Learn More
rac Dobutamine-d4 Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30381356
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30381356 1 mg
30371642 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30381356 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4944471MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1246815-74-6
Summenformel C18 2H4 H19 N O3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 341.87
Synonym 4-[2-[[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl-1,1,2,2-d4]-1,2-benzenediol hydrochloride, Dobutamine-d4 hydrochloride, Dobutamine-D4 hydrochloride (aminoethyl-1,1,2,2-D4)
IUPAC-Name 4-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-[4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-ylamino]ethyl]benzene-1,2-diol;hydrochloride
SMILES Cl.[2H]C([2H])(NC(C)CCc1ccc(O)cc1)C([2H])([2H])c2ccc(O)c(O)c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dobutamine aminoethyl-d4 hydrochloride
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H/i10D2,11D2;
Formelmasse 341.1696