Learn More
rac-erythro-meta-nitro-Chloramphenicol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac-erythro-meta-nitro-Chloramphenicol |
| CAS | 138125-71-0 |
| Summenformel | C11H12Cl2N2O5 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | (R*,S*)-2,2-Dichloro-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(3-nitrophenyl)ethyl]acetamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-2-1-3-7(4-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@@H](O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 2,2-Dichlor-N-[(1S,2R)-1,3-dihydroxy-1-(3-nitrophenyl)propan-2-yl]acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 323.13 |
| Formelmasse | 322.0123 |