Learn More
rac-gamma-Nonanolactone, TRC
Artikelnummer. 30467997
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30467997 50 g
30469226 500 g
30475477 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30467997 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN64936050G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-61-0
Summenformel C9 H16 O2
Molekulargewicht (g/mol) 156.22
Synonym 4-Nonanolide, 4-Pentyl-butanolide, γ-Amylbutyrolactone, γ-Nonanolide, Aldehyde C-18, Apricolin, Cocos aldehyde, Dihydro-5-pentyl-2(3H)-furanone, Prunolide
IUPAC-Name 5-pentyloxolan-2-one
SMILES CCCCCC1CCC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material gamma-Nonalactone
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
Formelmasse 156.115