Learn More
rac-Hesperetin Triacetate, TRC
Artikelnummer. 30395816
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30395816 5 mg
30390138 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30395816 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2895205MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73489-97-1
Summenformel C22H20O9
Molekulargewicht (g/mol) 428.39
Synonym (S)-5,7-Bis(acetyloxy)-2-[3-(acetyloxy)-4-methoxyphenyl]-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one, Hesperetin Triacetate, Tri-O-acetylhesperetin
IUPAC-Name [(2S)-5-acetyloxy-2-(3-acetyloxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydrochromen-7-yl] acetate
SMILES COc1ccc(cc1OC(=O)C)[C@@H]2CC(=O)c3c(OC(=O)C)cc(OC(=O)C)cc3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-Hesperetin Triacetate
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H20O9/c1-11(23)28-15-8-20(30-13(3)25)22-16(26)10-18(31-21(22)9-15)14-5-6-17(27-4)19(7-14)29-12(2)24/h5-9,18H,10H2,1-4H3/t18-/m0/s1
Formelmasse 428.1107